About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H7ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
242.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
159-160 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
chave InChI
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Yue Fan et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(1), 1801368-1801368 (2019-01-16)
Disperse reactive dyes with appropriate chemical structure are key for the coloration of natural fibers in the water-free environmentally friendly medium of supercritical carbon dioxide with various advantages. The objective of this work is to design and synthesize a novel