Documentos Principais
156299
Sigma-Aldrich
2-Chloroanthraquinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H7ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
242.66
Beilstein:
2051842
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
powder
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
209-211 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-8-5-6-11-12(7-8)14(17)10-4-2-1-3-9(10)13(11)16/h1-7H
chave InChI
FPKCTSIVDAWGFA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This product has been evaluated as a photo-reagent for the analysis of ginsenosides using photoreduction fluorescence (PRF) detection method.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Photoreactivity of anthraquinones for the analysis of ginsenosides using photoreduction fluorescence detection-HPLC
Park MK, et al.
Archives of Pharmacal Research, 19(6), 562-565 (1996)