About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
196.24
Beilstein:
1424292
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.589 (lit.)
p.e.
315 °C (lit.)
densidade
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,14H
chave InChI
HLLGFGBLKOIZOM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D204250-25G | 4061836690038 |
D204250-1KG | |
D204250-5G | 4061836690045 |