382183
Benzyloxyacetaldehyde
97%
Sinônimo(s):
α-(Benzyloxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)ethanal, (Phenylmethoxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)ethanal, 2-(Phenylmethoxy)acetaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
0.5% hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
p.e.
118-120 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=CCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H,7-8H2
chave InChI
NFNOAHXEQXMCGT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- (3S,5S)-methyl 6-benzyloxy-3,5-dihydroxyhexanoate
- (S)-5-benzyloxy-4-hydroxypentan-2-one
- myxothiazols
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?