497401
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
98%
Sinônimo(s):
(R)-2-methyl-2-propanesulfinamide, (R)-2-methylpropane-2-sulfinamide, (R)-tert-butanesulfinamide, (R)-tert-butylsulfinamide
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +4°, c = 1.0242 in chloroform stab. with amylenes
pf
103-107 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)S(N)=O
InChI
1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3/t7-/m1/s1
chave InChI
CESUXLKAADQNTB-SSDOTTSWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Ellman's sulfinamide is available in both enantiomeric and racemic forms for your research. This versatile and useful auxiliary has found extensive use both in academics and industry.