178497
L-Selectride® solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Lithium tri-sec-butylborohydride solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.89 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[H][B-](C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Li/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
chave InChI
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- The stereoselective reduction of ketone to alcohol.
- The selective demethylation of tert alcohol.
- Reducing agent
Reagent for:
- Enantioselective synthesis of a-amino acids via reduction of N-tert-butanesulfinyl ketimine esters
- Diastereoselective reduction reactions
- Hydride reduction of the Danishefsky pyranones
- Asymmetric reductive aldol reaction of enones with a-alkoxy aldehydes
- Synthesis of alkanols by carbonylation reactions
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?