Documentos Principais
225924
Sigma-Aldrich
LS-Selectride® solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Lithium trisiamylborohydride solution
About This Item
Fórmula linear:
LiB[CH(CH3)CH(CH3)2]3H
Número CAS:
Peso molecular:
232.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.903 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CC(C)C(C)[BH-](C(C)C(C)C)C(C)C(C)C
InChI
1S/C15H34B.Li/c1-10(2)13(7)16(14(8)11(3)4)15(9)12(5)6;/h10-16H,1-9H3;/q-1;+1
chave InChI
DGIADQRDWIBVOW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Nucleophilic addition reactions
  • Conjugate reduction-initiated cyclization reactions
Informações legais
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)