220760
K-Selectride® solution
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
Sinônimo(s):
Potassium tri-sec-butylborohydride solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
densidade
0.913 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H][B]([K])(C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.K/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
chave InChI
NHEDTYWJTOUTDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Reducing reagent
Reactant for:
- Preparation of a PCP-pincer palladium hydride-K-Selectride complex
- Formation of P-H, P-C, and C-H bonds by hydride attack
- Stereoselective conjugate hydride reduction reactions
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?