Documentos Principais
227307
Sigma-Aldrich
Sodium triethylborohydride solution
1.0 M in toluene
Sinônimo(s):
Sodium triethylborate, Sodium triethylhydridoborate, Sodium triethylhydroborate
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3NaBH
Número CAS:
Peso molecular:
121.99
Beilstein:
4151241
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in toluene
densidade
0.866 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.Na/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of alcohols by hydrogenation of ketones catalyzed by an iron pincer complex
  • Preparation of alkali metal boron monohydride complexes
  • Coordinative substitution reactions
  • Ligand exchange reactions
  • Hydridic reagent
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)