Documentos Principais
288810
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetone
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5252 (lit.)
p.e.
258-260 °C (lit.)
densidade
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(CC(C)=O)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)6-9-4-3-5-10(7-9)12-2/h3-5,7H,6H2,1-2H3
chave InChI
RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Methoxyphenylacetone was used in the synthesis of 4-amino-3-methoxypropiophenone.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
First synthesis of 3-methoxy-4-aminopropiophenone.
J. Chem. Res. (M), 36(9), 543-544 (2012)