D0387
6,7-Dimethyl-5,6,7,8-tetrahydropterine hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
2-Amino-6,7-dimethyl-4-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydropteridine, DMPH4
Ensaio
≥95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC1Nc2nc(N)nc(O)c2NC1C
InChI
1S/C8H13N5O.ClH/c1-3-4(2)11-6-5(10-3)7(14)13-8(9)12-6;/h3-4,10H,1-2H3,(H4,9,11,12,13,14);1H
chave InChI
GIHYTRGUZVYCQX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3