B60800
1-Bromo-4-chlorobutane
99%
Sinônimo(s):
Tetramethylene chlorobromide
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4875 (lit.)
pb
80-82 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1.488 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCBr
InChI
1S/C4H8BrCl/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
chave InChI
NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?