Documentos Principais
A7782
Sigma-Aldrich
8-Amino-2-naphthalenesulfonic acid
≥97%
Sinônimo(s):
1-Naphthylamine-7-sulfonic acid, Cleves acid-1,7
About This Item
Fórmula linear:
H2NC10H6SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
223.25
Beilstein:
2115629
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2ccc(cc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-4-5-8(6-9(7)10)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
chave InChI
QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
8-Amino-2-naphthalenesulfonic acid can be used as a reactant to synthesize:
  • Fe3O4/sulfonated polyaniline composite material via chemical oxidative polymerization with aniline in the presence of magnetite (Fe3O4) nanoparticles.
  • Prismatic crystals of strychnine-8-ammonio-2-naphthalenesulfonate-water by heating with strychnine in water/ethanol solvent mixture.
  • 5-amino-9-dialkylamino benzo[a]phenoxazine dyes (Nile blue analogs) by condensation with N-alkyl or N-sulfo-propyl 4-arylazo-substituted 3-hydroxyaniline.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Strychnine-8-ammonio-2-naphthalenesulfonate-water (1/1/3.5): The first structure of a strychnine or brucine compound with a zwitterionic species
Smith G, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 36(12), 805-811 (2006)
A S Rodrigues et al.
Chemosphere, 205, 433-442 (2018-05-01)
The electrodegradation of the 4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid (4AN1S), 5-aminonaphthalene-2-sulfonic acid (5AN2S) and 8-aminonaphthalene-2-sulfonic acid (8AN2S) was studied, using two electrode materials as anode, BDD and Ti/Pt/PbO2, and two different electrolytes, sodium sulfate and sodium chloride. The highest COD removal rates were