285072
5-Amino-2-naphthalenesulfonic acid
≥95%
Sinônimo(s):
1-Amino-6-naphthalenesulfonic acid, 1-Amino-6-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-6-sulfonic acid, 5-Naphthylamine-2-sulfonic acid, 6-Sulfo-1-naphthylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
solubilidade
soluble 100 mg/mL, clear, brown (1N NH4OH)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2cc(ccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
chave InChI
UWPJYQYRSWYIGZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?