Documentos Principais
8.41535
Sigma-Aldrich
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid, 1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, Naphthionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
223.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-567-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pf
240-241 °C
densidade
1.67 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(cc1)N)cccc2
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
chave InChI
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3