Key Documents
931853
Sigma-Aldrich
SPhos Pd G6 acylation
≥95%
Sinônimo(s):
(SPhos)Pd(4-CH2CH2CONHSPh)Br
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H47BrNO6PPd
Número CAS:
Peso molecular:
843.09
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Aplicação
SPhos Pd G6 acylation is an oxidative addition complex (OAC) of SPhos for use in bioconjugation. The pendant NHS-functional group allows coupling to protein amines through a selective acylation. The protein-OAC can then be reacted with a second, cysteine-containing protein. This facile approach allows for protein homodimerization as well as the formation of antibody-protein conjugates.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)