Documentos Principais
930881
Sigma-Aldrich
(cod)Pd(CH2CMe2C6H4)
≥95%
Sinônimo(s):
Campora’s palladacycle
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24Pd
Número CAS:
Peso molecular:
346.80
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Aplicação
(cod)Pd(CH2CMe2C6H4), also referred to as Campora′s palladacycle, is a Pd(II) source with demonstrated use as an air-, moisture-, and thermally stable precursor to palladium oxidative addition complexes (Pd OACs).
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)