Key Documents
90802
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium bromide
≥98.0%
Sinônimo(s):
Methyltributylammonium bromide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)3N(Br)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
280.29
Beilstein:
3704268
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
forma
crystals
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.BrH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
DHAWHVVWUNNONG-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)