Documentos Principais
905097
Sigma-Aldrich
Ir(p-Me-ppy)3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H30IrN3
Número CAS:
Peso molecular:
696.86
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Aplicação
This versatile photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)