Documentos Principais
900994
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine-4-boronic acid, pinacol ester
≥97%
Sinônimo(s):
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
220.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
powder or solid
cadeia de caracteres SMILES
CC1(OB(C2=CC=NC(N)=C2)OC1(C)C)C
InChI
1S/C11H17BN2O2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-14-9(13)7-8/h5-7H,1-4H3,(H2,13,14)
chave InChI
DCYKWKYBNWRLLZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful boronic acid pinacol ester for synthesis of various bioactive small molecules. This product was previously listed as BML00290.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)