706221
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid
≥95.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6BN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
138.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
pf
206-211 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C4H6BN3O2/c6-4-7-1-3(2-8-4)5(9)10/h1-2,9-10H,(H2,6,7,8)
chave InChI
CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
May contain varying amounts of anhydride
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?