706094
6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16BNO3
Número CAS:
Peso molecular:
221.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
196-200 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)nc2
InChI
1S/C11H16BNO3/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(14)13-7-8/h5-7H,1-4H3,(H,13,14)
chave InChI
WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant:
- In the synthesis of novel glutamate transporter EAAT2 activators.
- To prepare crizotinib derivatives as SHIP2 inhibitors.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Structure-activity relationship study of pyridazine derivatives as glutamate transporter EAAT2 activators
Xing X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(19), 5774-5777 (2011)