Documentos Principais
578401
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16BNO2
Número CAS:
Peso molecular:
229.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
78-82 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-6-10(8-11)9-15/h5-8H,1-4H3
chave InChI
FIGQEPXOSAFKTA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester can be used as a reactant to synthesize:
  • 3-Cyano aryl/ heteroaryl derivatives by forming a C−C bond via palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction.
  • 3-(Phenylamino)benzonitrile by copper-catalyzed Chan-Evans-Lam amination reaction.
  • 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile using potassium (trifluoromethyl)trimethoxyborate.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chan-Evans-Lam amination of boronic acid pinacol (BPin) esters: overcoming the aryl amine problem
Vantourout JC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(9), 3942-3950 (2016)
Oxidative Trifluoromethylation of Arylboronates with Shelf-Stable Potassium (Trifluoromethyl) trimethoxyborate
Khan BA, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(6), 1577-1581 (2012)