718890
4,4′-(Acetylene-1,2-diyl)bis(phenylboronic acid pinacol ester)
95%
Sinônimo(s):
1,2-Bis(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
275-280 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C#Cc3ccc(cc3)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C26H32B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h11-18H,1-8H3
chave InChI
QJTLCFKOLMALPJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)