Documentos Principais
721433
Sigma-Aldrich
4-Ethynylphenylboronic acid pinacol ester
95%
Sinônimo(s):
2-(4-Ethynylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17BO2
Número CAS:
Peso molecular:
228.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
66-70 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C#C
InChI
1S/C14H17BO2/c1-6-11-7-9-12(10-8-11)15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h1,7-10H,2-5H3
chave InChI
LOVNTFMVZVIASV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Ethynylphenylboronic acid pinacol ester can be used:
  • For the functionalization of platinum nanoparticles to leverage their photoluminescence properties.
  • As an intermediate in the synthesis of covalent heterodyads of chlorophyll derivatives applicable as supramolecular light-harvesting systems.
  • As an intermediate in the preparation of F-18 radiolabeled galectin-3 inhibitors, which are used as surrogate positron emission tomography (PET) tracers of TD139 and GB1107.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)