855871
Mestranol
99%
Sinônimo(s):
(17α)-3-Methoxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 17α-Ethynyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol 3-methyl ether, 17α-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 3-Methoxy-17α-ethynylestradiol, NSC 84032
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]15/D +3°, c = 2 in dioxane
pf
153-155 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CC[C@@]4(O)C#C)C3CCc2c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
chave InChI
IMSSROKUHAOUJS-MJCUULBUSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
855871-500MG | 4061833026144 |
855871-5G |