79625
N,N-Dimethylphosphoramic dichloride
≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
DMPADC, Dimethylamidophosphoric dichloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NP(O)Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
161.95
Beilstein:
969956
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (AT)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.464
p.e.
77-79 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.362 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
phosphoramide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C2H6Cl2NOP/c1-5(2)7(3,4)6/h1-2H3
chave InChI
YNHXBEVSSILHPI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N,N-Dimethylphosphoramic dichloride can be used as a reagent:
- For the activation of carboxylic acids.
- To prepare functionalized β-lactams by reacting with acetic acids and imines.
- To synthesize phosphoramidic esters by reacting with alcohols in the presence of a base catalyst.
- To prepare [1,2,4]triazolo[4,3-c][1,3,5,2]triazaphosphinine-5-oxide derivatives by reacting with N-alkyl/aryl-N′-(4H-1,2,4-triazol-3-yl) amidines in the presence of triethylamine.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
F.P. Cossio et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1945-1945 (1987)
A solid supported, rapid and mild synthesis of CWC related phosphoramidates
Shakya P, et al.
Catalysis Communications, 6, 669-673 (2005)
H.J. Liu et al.
Tetrahedron Letters, 4461-4461 (1978)