163937
N,N,N′,N′-Tetramethylphosphorodiamidic chloride
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Bis(dimethylamido)phosphoric chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
densidade
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphoramide
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
InChI
1S/C4H12ClN2OP/c1-6(2)9(5,8)7(3)4/h1-4H3
chave InChI
WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)