778451
L-cisteína
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science, 98.5-101.0%
Sinônimo(s):
Cysteine hydrochloride monohydrate, Cysteine monohydrate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science
Nível de qualidade
Ensaio
98.5-101.0%
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D 5.7 to 6.8°
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezas
≤0.2% any ninhydrin positive substance each (total ≤1.0%)
≤0.5% ninhydrin positive substances: impurity A
≤200 ppm ammonium
resíduo de ignição
≤0.1%
perda
8-12% loss on drying
solubilidade
water: 100 mg/mL at 25 °C
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.030%
traços de cátion
Fe: ≤10 ppm
adequação
clear, colorless for appearance of solution
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
chave InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?