Key Documents
765872
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methoxyphenol
97% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
203.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97% (GC)
forma
solid
pf
74-79 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
chave InChI
GCFJMEJVRHBPJI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)