764493
5-[4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)benzylamino]-5-oxopentanoic acid
97%
Sinônimo(s):
5-Oxo-5-[[[4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl]methyl]amino]pentanoic acid, Benzylamino tetrazine acid, Bz-Tz-acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
pf
163-170 °C (decomposition)
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCC(NCC(C=C1)=CC=C1C2=NN=CN=N2)=O)=O
InChI
1S/C14H15N5O3/c20-12(2-1-3-13(21)22)15-8-10-4-6-11(7-5-10)14-18-16-9-17-19-14/h4-7,9H,1-3,8H2,(H,15,20)(H,21,22)
chave InChI
KWNYIZNORNUUJQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)