735299
4-(Dimethylamino)-2-butenoic acid hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
4-Dimethylamino crotonic acid hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
157-162 °C
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,8,9);1H/b4-3+;
chave InChI
UUHNQHFOIVLAQX-BJILWQEISA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)