Documentos Principais
73475
Sigma-Aldrich
(RP)-1-[(R)-α-(Dimethylamino)-2-(diphenylphosphino)benzyl]-2-diphenylphosphinoferrocene
optical purity ee: ≥99%
Sinônimo(s):
(2S)-1-[(R)-(Dimethylamino)[2-(diphenylphosphino)phenyl]methyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Taniaphos SL-T001-1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H39FeNP2
Número CAS:
Peso molecular:
687.57
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
pureza óptica
ee: ≥99%
grupo funcional
amine
phosphine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C38H34NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h3-29,38H,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m1../s1
chave InChI
DEHRMLQYTSYVBC-VROLVAQFSA-N
Descrição geral
sold in collaboration with Solvias AG
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3