900275
(t-Bu)PhCPhos
95%
Sinônimo(s):
2-[(tert-Butyl)phenylphosphino]-2′,6′-bis(N,N-dimethylamino)biphenyl
Ensaio
95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
pf
112 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
P(C(C)(C)C)(c2c(cccc2)c3c(cccc3N(C)C)N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C26H33N2P/c1-26(2,3)29(20-14-9-8-10-15-20)24-19-12-11-16-21(24)25-22(27(4)5)17-13-18-23(25)28(6)7/h8-19H,1-7H3
chave InChI
HTHOMNNVAUPLKK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900275-1G | 4061826655948 |
900275-250MG | 4061833244289 |