Documentos Principais
729701
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OH-5-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-glutamic-5-13C acid, L-Glutamic acid-5-13C,N-Fmoc
About This Item
Fórmula linear:
HO213C(CH2)2CH(NH-Fmoc)CO2H
Peso molecular:
370.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CC[13C](O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO6/c22-18(23)10-9-17(19(24)25)21-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,26)(H,22,23)(H,24,25)/t17-/m0/s1/i18+1
chave InChI
QEPWHIXHJNNGLU-FIJHUKRISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)