Documentos Principais
699748
Sigma-Aldrich
(3-Mercaptopropyl)trimethoxy-d9-silane
98 atom % D, 95% (CP)
Sinônimo(s):
3-(Trimethoxy-d9-silyl)-1-propanethiol
About This Item
Fórmula linear:
(CD3O)3Si(CH2)3SH
Peso molecular:
205.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
95% (CP)
forma
liquid
pb
213-215 °C (lit.)
densidade
1.105 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+9
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])O[Si](CCCS)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
chave InChI
UUEWCQRISZBELL-GQALSZNTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)