Documentos Principais
724882
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-hydroxy-1-indanone
97%
Sinônimo(s):
4-Bromo-2,3-dihydro-7-hydroxy-1-indanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
227.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
144-148 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-6-2-4-8(12)9-5(6)1-3-7(9)11/h2,4,12H,1,3H2
chave InChI
ZTWBCFVYMDBPPD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)