Documentos Principais
708453
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
97%
Sinônimo(s):
7-Bromo-1-tetralone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9BrO
Número CAS:
Peso molecular:
225.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
75-80 °C
grupo funcional
bromo
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
chave InChI
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)