B10587
1-Benzosuberone
99%
Sinônimo(s):
6,7,8,9-Tetrahydro-5-benzocycloheptenone
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.564 (lit.)
p.e.
270 °C (lit.)
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCc2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c12-11-8-4-2-6-9-5-1-3-7-10(9)11/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2
chave InChI
KWHUHTFXMNQHAA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?