Documentos Principais
729205
Sigma-Aldrich
Potassium furan-3-trifluoroborate
97%
Sinônimo(s):
Potassium 3-furantrifluoroborate, Potassium furan-3-yltrifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3BF3KO
Peso molecular:
173.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
188-193 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccoc1
InChI
1S/C4H3BF3O.K/c6-5(7,8)4-1-2-9-3-4;/h1-3H;/q-1;+1
chave InChI
QVTNSKLYIAKFKK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)