Documentos Principais
150371
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-1-tetralone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
135-142 °C/1 mmHg (lit.)
pf
55-57 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H12O2/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)14/h2-5,10H,6-7H2,1H3
chave InChI
BSELJBOMYPMBNL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Acetyl-1-tetralone was used in the preparation of dihydronaphtho-pyrrole.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Porphyrins with exocyclic rings. Part 5. Synthesis of a naphtho [1, 2-b] porphyrin.
Lash TD and Denny CP.
Tetrahedron, 51(1), 59-66 (1995)