Documentos Principais
721395
Sigma-Aldrich
Ammonium hydroxide-18O solution
~3 N in H218O, 95 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
NH418OH/H218O
Peso molecular:
37.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
Formulário
solution
concentração
~3 N in H218O
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[18OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i;1+2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-NLQOEHMXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)