Documentos Principais
702595
Sigma-Aldrich
Zinc-70Zn gluconate
72 atom % 70Zn, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O1470Zn
Peso molecular:
460.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
72 atom % 70Zn
Ensaio
97% (CP)
forma
powder
peso molecular
458.96 by atom % calculation (72 atom % 70Zn)
pf
172-175 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[70Zn]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Zn/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1/i;;1+5
chave InChI
WHMDKBIGKVEYHS-WKLCWQAVSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)