S2054
Sodium gluconate
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
D-Gluconic acid sodium salt, 2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid sodium salt, D-Gluconate sodium salt, Sodium D-gluconate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Formulário
solid
cor
beige
faixa de pH útil
6.5 - 7.5
pf
170-175 °C
solubilidade
590 g/L at 25 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
chave InChI
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?