P9287
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–R-Phycoerythrin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
GoatAnti-Mouse IgG (whole molecule)–R-PE
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:20
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?