RPMI 8866 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95041316, human blood, Lymphoblastoid
Sinônimo(s):
R8866 Cells, RPMI8866 Cells, Roswell Park Memorial Institute 8866 Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human blood
embalagem
tube of 5 μg 95041316-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95041316-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produtos
Not specified
receptores
Immunoglobulin E (IgE) binding factor, Calcitonin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
CSF1PO: 11
D13S317: 10,14
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,16
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)