RAMOS Cell Line human
85030802, human lymph, Lymphoblast
Sinônimo(s):
RA 1 Cells, Ramos (RA 1) Cells, Ramos 1 Cells, Ramos-RA1 Cells
About This Item
Produtos recomendados
product name
RAMOS Cell Line human, 85030802
fonte biológica
human lymph
descrição
Human Caucasian Burkitt′s lymphoma
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Modal no. 45
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
RAMOS Cell Line human has been used to carry out a MTT (colorimetric assay) cell viability assay to measure calcium ionophore-induced cell death in Ramos cells under different conditions and to determine the expression of ZFP36 ring finger protein like 1 (ZFP36L1) in Ramos B cells during different stages of B cell differentiation.
Perfil do DNA
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13,14
D16S539: 10,13
D5S818: 7,12
D7S820: 11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 15,16
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Artigos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.