RAMOS (RA.1)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91030710, human lymph, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
human lymph
embalagem
tube of 5 μg 91030710-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91030710-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Modal no. 45 hypodiploid
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
IL-4, low affinity IgE (CD23)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian Burkitt′s lymphoma
Descrição de linhagem celular
This cell line is EBV-genome-negative but expresses EBV receptors and can be converted into a permanent EBV-positive line.
Aplicação
Tumourigenicity and virus studies: EBV
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)