69868
Magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate
technical, ~80% (RT)
Sinônimo(s):
Magnesium bis(monoperoxyphthalate) hexahydrate, MMPP
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
~80% (RT)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
93 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
hydroperoxide
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.OOC(=O)c1ccccc1C(=O)O[Mg]OC(=O)c2ccccc2C(=O)OO
InChI
1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
WWOYCMCZTZTIGU-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Trans-diaxial hydroxylation under bismuth(III) triflate catalyst
- Oxidation rections under mild conditions
- Epoxidation of unsaturated steroids
- Synthesis of ring-B oxygenated steroids as anticancer agents
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Org. Perox. E - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?