Documentos Principais
678856
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthoic acid
97%
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
154-158 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
chave InChI
RSWXAGBBPCRION-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)